Learn More
ABEBA™ X-Light White Occupational Shoes O2
White X-light occupational shoes with silver ion lining to reduce odor and a replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
22.88€ - 91.50€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Tejido sintético |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a EN 20347: 2012 O2 SRC |
Sexo | Unisex |
Estilo de tobillo | Calzado de corte bajo |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17151455
|
ABEBA™
711124/36 |
36 |
22.88€
1 par |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17141455
|
ABEBA™
711124/35 |
35 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17141465
|
ABEBA™
711124/45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17151465
|
ABEBA™
711124/46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17161465
|
ABEBA™
711124/47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17171465
|
ABEBA™
711124/48 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17161455
|
ABEBA™
711124/37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17171455
|
ABEBA™
711124/38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17181455
|
ABEBA™
711124/39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17191455
|
ABEBA™
711124/40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17101465
|
ABEBA™
711124/41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17111465
|
ABEBA™
711124/42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17121465
|
ABEBA™
711124/43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17131465
|
ABEBA™
711124/44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Lightweight, comfortable white occupational shoes
- Comply to EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
- Slip resistant Mono PU outsole SRC
- White technical fabric
- Silver ions lining
- Replaceable active comfort insole
Especificaciones
Blanco | |
Conforme a EN 20347: 2012 O2 SRC | |
Calzado de corte bajo | |
O2 SRC |
Tejido sintético | |
Unisex | |
Resistente al agua |