Learn More
ABEBA™ X-Light Black/Yellow Safety Trainers S3 ESD
Black/yellow X-light safety trainer with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, textile antipuncture midsole, PU slip resistant outsole
Marca: ABEBA™ 7131860/44
Detalles adicionales : Peso : 0.96000kg
Descripción
- Zapatos de trabajo ligeros y cómodos
- Conforme a EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
- Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
- Puntera de acero (200 julios)
- Entresuela antiperforación textil
- Nailon Cordura negro y amarillo
- Forro de iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Negro/amarillo | |
44 | |
Conforme a EN 20345: 2012 S3 SRC, ESD según EN 61340 | |
instructores de RR.HH | |
S3 SRC ESD |
Cordura | |
Acero | |
Unisex | |
Resistente al agua |