Learn More
Cryo-Industrial™ Wrist Fabric Gloves
Click to view available options
Tamaño:
Grande
XL
Descripción
- Protección para las manos y los brazos cuando se trabaja en entornos peligrosos y ultrafríos de hasta – 200 °C
- Los guantes están diseñados para proporcionar un alto nivel de protección térmica y una buena resistencia a la abrasión para aplicaciones muy exigentes
- Hasta la muñeca
- Fabricados con materiales de última generación
- Diseñados para mantener absorber la humedad de las manos del usuario y mantenerlas secas
- Se puede llevar cómodamente durante largos períodos.
- El diseño multicapa ofrece un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y movilidad
Especificaciones
Color | Azul |
Desechables | No |
Material | Tejido |
En polvo | Sin talco |
Tipo de producto | Guante criogénico |
Tamaño | XL |
Esterilidad | No estériles |
Modelo | Hasta la muñeca |