Learn More
Brady™ Etiquetas de ensayo y calibración preimpresas WorkHorse™ serie BMP71™, poliéster (B-423)
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Etiquetas de calibración y ensayo preimpresas Brady WorkHorse serie BMP71, poliéster permanente (B-423), con reconocimiento UL para su uso en exteriores sobre vidrio, plástico de poliéster termoestable y plástico de fluoruro de polivinilo.
Marca:  Brady™ 114962
Detalles adicionales : Peso : 0.10700kg
Código de producto. 11777284
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Material: Poliéster (B-423)
  • Resistente a productos químicos, corrosión, humedad, UV e inclemencias meteorológicas
  • Para su uso en exteriores sobre vidrio, plástico de poliéster termoestable y plástico de fluoruro de polivinilo
Especificaciones
Especificaciones
UL, CSA, AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/apartado 815)
Acrílico, Permanente
Satinado
Poliéster (B-423)
TEST
1
250/Paq.
101,60 mm An x 48,26 mm Al (0,75 x 1,5 pulg.)
De -70 °C a +110 °C
0,076 mm
19,05 x 38,10 mm
19,05 mm
Tipo de superficie compatible: revestimiento de polvo, suave
Blanca, Verde
Rollo
Etiqueta
Impresora de etiquetas BMP™71
Inglés
Rectángulo
19 x 38,1 mm (An x Al)
0,003 in
22,23 mm
38,10 mm
14,00 mm