missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Women Shirt Long Sleeve 7486-Black

Catalog Number p-7231965
Click to view available options
Tamaño:
Medio/grande
XL/XXL
XS/S
XXXL/XXXXL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

  • Camiseta interior manga larga para mujer Uvex suXXeed sin costuras
  • Color: Negro
  • Material: 60 % Dryarn, 28 % lana, 8 % PA, 4 % EL
  • Ropa interior sin costuras molestas, regulación de humedad, ajuste óptimo para una máxima comodidad, graduaciones seguras y agradables
  • Uso de lana merina para un mejor aislamiento
  • Neutralización de olores
  • Tamaño: XS/S - 3XL/4XL
  • 30 grados
  • Lavado, sin cloro, no secar en secadora, sin lavado químico, no planchar
Tamaño XS/S
Color Negro
Grosor (métrico) 250 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'