Learn More
Witeg™ Witopet™ Variable Microliter Pipetter
Draw and dispense with precision using this economically priced micropipetter. Witeg™ Witopet™ Variable Microliter Pipetter is German-made, highly accurate, color-coded, and ergonomically designed.
Marca:  Witeg™ 5402100
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11815844
  • 418.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Variable volume (range).
  • Economical.
  • Ergonomic design.
  • Lightweight.
  • Color-coded
  • Robust construction.
  • Accepts all established brands of tips.
  • Autoclavable.
Especificaciones
Especificaciones
1 channel
0.8uL
DIN EN ISO 8655
Universal
10-100uL
Yes
All established brands.
Yellow