Learn More
AZOWIPE™ Wipes
Description
- Made from a viscose rayon nonwoven material strong and durable in use
- Foil sealed - prevents evaporation in storage
- Suitable for all hard surfaces - one product from a single source
- Contains NO preservative - no smearing or streaking when in use
- Specially designed canister - easy to dispense wipes
- 70% Solution of Isopropyl Alcohol BP
- AZOWIPE - for the disinfection of hard surfaces
- Dimensions: 200mm x 220mm
Specifications
Specifica
| Product Type | Wipes |
| Dimensions (L x W) | 220 x 200 mm |
| Packaging Quantity | 200 Pack |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?