Learn More
Honeywell™ Winter Proof Driver Gloves
Catalog Number 12660923
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tamaño:
8
9
10
Honeywell™ Winter Proof Driver Gloves for medium handling in a dry or damp environment.
  • Guante de cuero de piel de vaca resistente al agua
  • Forro de felpa cepillada
  • Elástico en el dorso
  • El cuero ha sido enriquecido en un proceso especial de curtido para darle al guante unas propiedades repelentes al agua superiores
  • El forro aumenta la comodidad del guante y el aislamiento del frío
  • Gracias a su puño elástico, el guante ofrece una mayor sujeción
  • El pulgar con solapa hace que el guante sea más anatómico para ofrecer un uso más sencillo
  • El tratamiento repelente al agua permite utilizar el guante en entornos húmedos
  • El cuero de piel de vaca proporciona una buena resistencia mecánica
  • La unión de las partes del guante garantiza una vida útil más larga al tiempo que reduce el número de costuras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificaciones/conformidad Normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388:2016 sobre peligros mecánicos y EN 511-2006 sobre protección contra el frío
Coating Material Cuero de piel de vaca
Color Negro
Tamaño 10
Grosor (métrico) Entre 0,8 y 1,1 mm
Longitud (métrico) 26,5 cm