Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes Winter Pro
Catalog Number 12690933
Click to view available options
Tamaño: 8
Resistentes al frío y a los productos químicos. Los guantes Winter Pro Honeywell Safety Products™ son impermeables y adecuados para su uso en entornos húmedos o aceitosos.
  • Resistentes a las temperaturas bajas y a los productos químicos.
  • Impermeables.
  • Aptos para uso en entornos húmedos o aceitosos.
  • Guante de PVC con forro interno de 100 % algodón sin costuras para mayor comodidad y flexibilidad.
  • Acabado con patrón en relieve.
  • Con puño para proteger el antebrazo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificaciones/conformidad CE Categoría PPE 3, número de certificado CE 0075/797/162/03/13/0204, número de declaración CE 0075/797/162/03/13/0204, Categoría II, normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, EN 374/2-2003 sobre riesgos químicos, EN 511-2003 sobre riesgos del trabajo a bajas temperaturas
Clasificación Movilidad: 5
Coating Material Algodón y PVC
Color Azul
Cut Resistance Rating 2
Material PVC
Tipo de producto Guantes
Tamaño 8
Grosor (métrico) 1,4 mm
Para utilizar con (aplicación) Sectores de la construcción, el montaje, la química, la pesca, la minería, las canteras, la petroquímica y el tratamiento de aguas.
Material de revestimiento Algodón
Revestimiento
Índice de pinchazos 1
Resistente a Frío, aceite y agua
Clasificación de desgarro 2
Longitud (métrico) 26,7 cm