Learn More
Bel-Art™ Rotor y tapones SP Scienceware™ Wilmad para sonda MAS de Bruker
Elimine la necesidad de disolver con rotores MAS fabricados con el circón de mayor pureza. Los rotores MAS Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad ofrecen la solución definitiva para el análisis de muestras sólidas. Disponible para la mayoría de los espectrómetros de RMN de estado sólido actuales.
Marca:  Bel-Art™ 66000-0098
Detalles adicionales : Peso : 0.04310kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15318688
  • 2300.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Tapones equipados con juntas tóricas para mejorar el sellado
  • Los tapones y sondas MAS son 100 % compatibles con la mayoría de los espectrómetros NMR de estado sólido
  • La inspección minuciosa antes y después del proceso de mecanizado de precisión garantiza la ausencia de irregularidades en el material
  • Las pruebas de centrifugación se realizan a la velocidad de giro más alta especificada, lo que garantiza un funcionamiento sin superar el límite de giro del rotor
Especificaciones
Especificaciones
Sonda Bruker MAS de 3,2 mm
Diverso
Vmáx = 24 kHz
Un rotor de 3,2mm, dos tapones Vespel y partes inferiores
WP-501-3180-SET1
De -30 °C a +70 °C