Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Varillas de posicionamiento Wilmad-LabGlass™ para tapones de susceptibilidad Doty™
Las varillas de posicionamiento Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ para los tapones de susceptibilidad Doty™ permiten que la muestra se concentre sustancialmente.
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0047
Detalles adicionales : Peso : 0.04310kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15338618
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Compatibles con una gama más amplia de disolventes
  • Menos frágiles en experimentos de temperatura variable que implican descongelación-bombeo-congelación
  • Utilícelos con nuestros tubos de pared fina de 3, 5 o 8 mm
  • Fácil carga y limpieza de muestras
  • Totalmente compatibles con el espectrómetro/sonda Bruke™ Agilent™ (anteriormente Varian™) y JEOL™
  • Diseñados para facilitar la eliminación de burbujas de aire.
  • Se pueden retirar del tubo de muestras con una pérdida mínima de la muestra (1-2 %) después de obtener los espectros, y, a continuación, se pueden utilizar con otras muestras
Especificaciones
Especificaciones
Varilla de posicionamiento
G-10
Modelo SP-PR-G-5
Tapones de susceptibilidad Doty de 5 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Almacene los tapones en disolvente deuterado para suprimir la absorción de agua.