Learn More
Bel-Art™ Tapones para tubos de RMN desechables SP Scienceware™ Wilmad™, 5.0 mm de diámetro
Los diferentes colores ayudan a realizar el seguimiento de las muestras basándose en varios disolventes de referencia.
Marca:  Bel-Art™ 66005-1007
Detalles adicionales : Peso : 0.21540kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15318728
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Aviso: Cuando utilice cloroformo o acetona como solución de referencia, evite el contacto directo entre la muestra y el tapón desechable, así como el almacenamiento a largo plazo durante más de 2 horas. Si no se pueden evitar estas condiciones, utilice tapones para tubos de PTFE.
Especificaciones
Especificaciones
1000 por paquete
Modelo:Wilmad™ 521-PUR-1000
Morado
1000/paq.
5,0 mm
EVA
Espectroscopía de RMN
Modelo: Wilmad™ 521-PUR-1000