Learn More
Bel-Art™ Tapones para tubos de RMN desechables SP Scienceware™ Wilmad™, 4.0 mm de diámetro, azul
Los diferentes colores ayudan a realizar el seguimiento de las muestras basándose en varios disolventes de referencia.
Marca:  Bel-Art™ 66004-0101
Detalles adicionales : Peso : 0.04310kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15328708
  • 12.20€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Aviso: Cuando utilice cloroformo o acetona como solución de referencia, evite el contacto directo entre la muestra y el tapón desechable, así como el almacenamiento a largo plazo durante más de 2 horas. Si no se pueden evitar estas condiciones, utilice tapones para tubos de PTFE.
Especificaciones
Especificaciones
100 por paquete
Modelo: Wilmad™ 521-G-100
Azul
4,0 mm
Polietileno
Espectroscopía de RMN