Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 8 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared fina
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La ajustada tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0.0065 mm para los insertos Wilmad
121.38€ - 217.26€
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 7,9935 ± 0,0065 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 6,990 ± 0,013 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas) |
Grosor de la pared (métrico) | 0,51mm |
Alertas:
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Includes: Tubo y tapón desechable
Código de producto | Marca | Modelo | Longitud (métrico) | Intensidad de campo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Longitud (métrico) | Intensidad de campo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15358818
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0885 |
513A-3PP-8-5 | 203,2 mm | 300 MHz |
192.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15318748
|
Wilmad-LabGlass™
66060-0875 |
513A-1PP-7-5 | 178 mm | 60 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15328748
|
Wilmad-LabGlass™
66060-0885 |
513A-1PP-8-5 | 203,2 mm | 60 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15348818
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0875 |
513A-3PP-7-5 | 178 mm | 300 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15338748
|
Wilmad-LabGlass™
66060-0895 |
513A-1PP-9-5 | 228,6 mm | 60 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15368818
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0895 |
513A-3PP-9-5 | 228,6mm | 300 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15358878
|
Wilmad-LabGlass™
66350-0885 |
513A-5PP-8-5 | 203,2 mm | 350 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15348878
|
Wilmad-LabGlass™
66350-0875 |
513A-5PP-7-5 | 178 mm | 350 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15368878
|
Wilmad-LabGlass™
66350-0895 |
513A-5PP-9-5 | 228,6mm | 350 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15358918
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0875 |
513A-7PP-7-5 | 178 mm | 400 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15388918
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0895 |
513A-7PP-9-5 | 228,6mm | 400 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15378918
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0885 |
513A-7PP-8-5 | 203,2 mm | 400 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15328978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-0895 |
513A-9PP-9-5 | 228,6 mm | 500 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15308978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-0875 |
513A-9PP-7-5 | 178 mm | 500 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15318978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-0885 |
513A-9PP-8-5 | 203,2 mm | 500 MHz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
- Clasificados como clase hidrolítica 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
7,9935 ± 0,0065 mm | |
6,990 ± 0,013 mm | |
Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas) | |
0,51mm |