Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ con 5 mm de diámetro externo Tubos de RMN económicos de alto rendimiento de pared fina
Diseñados para su uso rutinario en todos los espectrómetros de RMN, los tubos de RMN económicos Wilmad se ajustan perfectamente a cualquier turbina de agitador y tienen un fondo de RMN de cero.
Marca: Bel-Art™ 66000-0085
Detalles adicionales : Peso : 0.04310kg
Alertas:
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Descripción
Aviso: Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
4,947 ± 0,019 mm | |
Los tubos económicos solo se recomiendan para experimentos con moléculas orgánicas pequeñas (de un peso molecular de aprox. 500) y solo a temperatura ambiente. | |
9 pulg | |
5/paq. |
229 mm | |
100 MHz | |
Tubo y tapón desechable | |
0,43 mm | |
Wilmad™ WG-5MM-ECONOMY-9-5 |