Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 12 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared gruesa
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La ajustada tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0.0065 mm para los insertos Wilmad
340.00€ - 359.00€
Especificaciones
Camber (Metric) | 51 µm |
---|---|
Concentricity (Metric) | 254 µm |
Diámetro exterior (métrico) | 12,065 ± 0,008 mm |
Diámetro interior (métrico) | 7,970 ± 0,013 mm |
Intensidad de campo | 350 MHz |
Alertas:
No se recomienda el uso de tapones para muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6
Includes: Tubo y tapón desechable
Código de producto | Marca | Modelo | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15398898
|
Wilmad-LabGlass™
66353-1275 |
514A-7PPH-7-5 | 178mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15318908
|
Wilmad-LabGlass™
66353-1295 |
514A-7PPH-9-5 | 228,6mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15308908
|
Wilmad-LabGlass™
66353-1285 |
514A-7PPH-8-5 | 203,2mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
- Clasificados como clase hidrolítica 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
51 µm | |
12,065 ± 0,008 mm | |
350 MHz | |
2,05mm |
254 µm | |
7,970 ± 0,013 mm | |
Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas) |