Learn More
Wilm's Tumor 1 Rabbit, Clone: WT1/1434R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 7490-RBM4-P2
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931098
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Especificaciones
Wilm's Tumor 1
Nuclear and Cytoplasmic
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
WT1
Recombinant human full-length WT1 protein
47-55kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
7490
Immunohistochemistry
WT1/1434R
Unconjugated
NP_001185480
Rabbit
IgG kappa
K562 cells. Wilm s Tumor, mesothelioma or fetal kidney.
200 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.