Learn More
BRAND™ Wide Neck PFA Bottle
Catalog Number p-7164762
Click to view available options
Capacidad:
250 ml
500 ml
2000 ml
Bottles designed for long-term storage of solvents and standards (trace analytics).
  • Tapón de rosca de PFA con un anillo de sellado moldeado para un sellado positivo
  • Esterilizable en autoclave
  • Fácil de limpiar.
  • Resiste temperaturas de – 200 a 260 °C
Capacidad 250 ml
Tipo de tapón Tapón roscado
Descripción Cuello ancho
Material PFA
Tamaño de rosca (métrico) S40