Learn More
Frascos de lavado con ventilación de boca ancha Azlon™
Catalog Number 15327057
67.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Fabricados con LDPE para una mayor resistencia y flexibilidad. Los frascos de lavado con ventilación de boca ancha Azlon™ incluyen tapas codificadas por colores para facilitar la identificación.
Fabricados con LDPE para una mayor resistencia y flexibilidad.Los frascos de lavado con ventilación de boca ancha Azlon™ incluyen tapas codificadas por colores para facilitar la identificación.
  • Frascos de lavado cuadrados de hombro
  • Cuello ancho para un llenado fácil sin derrames; la válvula de ventilación de vapor DripLok™ patentada evita que el disolvente gotee
  • Los tapones de polipropileno de una pieza codificados por colores mantienen su forma durante el uso
  • Punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
  • Frascos translúcidos sin impresión
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca con abertura curvada
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material LDPE
Color del tapón Naranja
Boca Ancha