Learn More
Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles
Fabricados con LDPE para una mayor resistencia y flexibilidad. Los frascos de lavado con ventilación de boca ancha Azlon™ incluyen tapas codificadas por colores para facilitar la identificación.
Marca:  Azlon WGW446VT
Detalles adicionales : Peso : 0.07800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15307057
  • 31.61€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío
15-04-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Square shoulder wash bottles
  • Wide neck for easy spill-free filing; patented DripLok™  vapor venting valve prevents solvent drips
  • Color-coded one-piece polypropylene closures maintain shape in use
  • Precision jet-tip aperture for fine control
  • Translucent bottles without print
Especificación
Especificación
1000mL
LDPE
Wide
Polypropylene
Blue
Screw cap with curved aperture
Videos
Documentación