Learn More
behr Labor-Technik™ Frasco de PET
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Descripción
- Ligeros y aptos para manipulación de alimentos
- Alta resistencia a productos químicos
- Ampliamente a prueba de difusión
- Resistente a temperaturas desde -40 ... +60 °C
- Vidrio transparente
- con tapón de polipropileno blanco
- Vidrio transparente
- Resistente a temperaturas desde -40 ... +60 °C
- Ampliamente a prueba de difusión
- Alta resistencia a productos químicos
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 85 mm |
Altura (métrico) | 75mm |
Tipo de producto | Frasco |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Color | Blanco |
Incluye | Tapón |
Material | Polipropileno |
Temperatura máxima | 60 °C |
N.° por paquete | 10 paquete |
Color del tapón | Blanco |