Learn More
DWK Life Sciences Mechas para lámparas de alcohol de vidrio sodocálcico
La lámpara de alcohol es una alternativa al quemador de gas Bunsen y también es adecuada para calentar los vidrios de cocción y los materiales que contienen.
Marca: DWK Life Sciences 294020007
46.09 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07020kg
Descripción
Para que las sustancias reaccionen entre sí, a menudo se requiere una baja entrada de calor. El quemador de alcohol se utiliza de forma clásica y en zonas donde no es posible la extracción directa de gas. Es una alternativa al conocido quemador Bunsen.
- Sin tubulatura de llenado
- La tapa esmerilada garantiza un sellado hermético y un apagado rápido de la llama
Especificaciones
Algodón | |
Mechas para lámparas de alcohol | |
Calefacción; utilícelo con Spritus | |
50/paq. |