Learn More
Kimberly-Clark™ Paño blanco Wypall X70
Ideal para mantenimiento de intensidad media. El paño blanco Kimberly Clark™ Wypall X70 está disponible como toallitas plegadas envasadas en una bolsa de polietileno a prueba de salpicaduras e impermeable.
Marca:  Kimberly-Clark™ 8384
Detalles adicionales : Peso : 5.19144kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10014660
  • 159.00€ / 1 rollo
Fecha estimada de envío
12-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • A repeat-use wiper with HYDROKNIT technology
  • Highly absorbent, strong and durable (wet or dry)
  • Resists most solvents, reduces residue, allows fast cleaning and helps reduce costs
Especificaciones
Especificaciones
420 mm
380 x 420 mm
380 mm
Paño Wypall X70
500 hojas
Blanco
Para mantenimiento de intensidad media, eliminación de aceite, grasa, suciedad y disolventes
Tejido Hydroknit
Dispensador de toallitas Wypall
1 capa