Learn More
Spectrum™ Labs Tapones estándar de polipropileno blanco
Para tubos de diálisis de RC de grado estándar
96.32€ - 175.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cierre estándar |
---|---|
Material | Polipropileno |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Cierre estándar |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11495969
|
Spectrum™ Labs
142738 |
75 mm |
175.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11465969
|
Spectrum™ Labs
142734 |
12 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Estos tapones de polipropileno se bloquean sobre los tubos, formando una bolsa que garantiza un sellado a prueba de fugas. Los cierres regulares flotarán en el agua. Eliminan la necesidad de hacer nudos a los tubos de diálisis, una práctica que puede afectar negativamente a la porosidad de una membrana. Los cierres regulares, más ligeros que el agua, se utilizan normalmente con cierres ponderados o magnéticos. Coloque un cierre regular en la parte superior del tubo de diálisis y un cierre ponderado o magnético en la parte inferior para la flotación vertical. No debe usarse con tubos de membrana de éster de celulosa. Esterilizables en autoclave.Especificaciones
Cierre estándar | |
Sí | |
Cierre estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Paquete de 10 |
Polipropileno | |
Polipropileno | |
Blanco | |
De 0 a 121 °C | |
Para tubos de diálisis de RC de grado estándar |