Learn More
3M™ Batas de laboratorio con costuras cosidas de polipropileno blancas
145.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
145.00 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
145.00 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
4XL
Descripción
- Ideales para aplicaciones de higiene
- Polipropileno 100 % suave, transpirable y ligero
- Cierre con cremallera
- Bolsillo interior
- 3M Catálogo n.º 4440-3XL, 3M Catálogo n.º 4440-L
Especificaciones
Tipo | Bata de laboratorio |
Tamaño | 4XL |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Cremallera |
Estilo de manguito | Elástico |
Desechables | Sí |
Resistencia | Líquidos y polvo no peligrosos, Dust |
Tipo de costura | Con costura doble |
Tamaño del tórax (imperial) | De 46 a 52 pulg |