Learn More
Fisherbrand™ White Polypropylene Caps
Catalog Number 16194607
Click to view available options
Cantidad:
144
500
576
1700
Fisherbrand™ White Polypropylene Caps include a clear writing surface for easy identification.
  • El revestimiento de polietileno de espuma ofrece un sellado hermético y resistencia química a ácidos, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites, cosméticos domésticos y productos acuosos
  • El tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE ofrece excelente resistencia química, lo que lo hace ideal para muestras medioambientales, productos farmacéuticos y reactivos para diagnóstico
  • El revestimiento de polivinilo proporciona una excelente barrera contra la humedad adecuada para ácidos suaves, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites y productos acuosos
Revestimiento del tapón Vinilo/pasta
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 70-400 mm
Tipo de producto Tapón con revestimiento
Color Blanco
Cantidad 144
Color del tapón Blanco