Learn More
Azpack™ Tapones de polipropileno blancos
Use with medical flat bottles when autoclaving. Azpack™ White Non-sterile Polypropylene Caps can be written on with a marker for easy identification.
Marca:  Azpack™ 12692570
Detalles adicionales : Peso : 5.15700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12692570
  • 246.18€ / paquete de 2850
Fecha estimada de envío
01-07-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para uso con frascos médicos planos
  • Esterilizable en autoclave
  • Sin acolchado
  • Polipropileno blanco
  • Textura más suave debido a la pigmentación blanca
Especificaciones
Especificaciones
28 mm
Polipropileno
No estéril
Blanco
2850/paq.