Learn More
ABEBA™ Zapatos profesionales blancos
46.47 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Descripción
- Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 15 minutos (sin aditivos)
- Blanco
- Antiestático
- Lavable a 60 °C
- Correa del talón plegable y ajustable
- Resistencia de deslizamiento SRC según la EN ISO 20347:2012
- CE EN ISO 20347:2012
Especificaciones
Color | White |
Modelo | 9600 |
Tipo de producto | Controlled Environments Shoes |