Learn More
ABEBA™ Zapatos tipo mocasín blancos de microfibra ESD-Occupationa
Marca: ABEBA™ 32370/37
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Especificaciones
Norma CE, EN ISO 20347:2012, O1, SRA, DIN EN 61340 | |
Para uso sanitario y de cocina | |
Microfibra | |
Entresuela con absorción de impactos | |
Mocasines Occupationa | |
Tapón | |
Zapatos tipo mocasín ESD-Occupationa |
Blanco | |
Fibra de plata | |
37 | |
Poliuretano | |
Acero | |
Resistente al combustible y al deslizamiento |