Learn More
ABEBA™ Zapatos tipo mocasín blancos de microfibra ESD-Occupationa
79.22€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma CE, EN ISO 20347:2012, O1, SRA, DIN EN 61340 |
---|---|
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Para uso sanitario y de cocina |
Material de revestimiento | Fibra de plata |
Material | Microfibra |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12683800
|
ABEBA™
32370/37 |
37 |
79.22€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12613810
|
ABEBA™
32370/40 |
40 |
79.22€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Norma CE, EN ISO 20347:2012, O1, SRA, DIN EN 61340 | |
Para uso sanitario y de cocina | |
Microfibra | |
Poliuretano | |
Acero | |
Resistente al combustible y al deslizamiento |
Blanco | |
Fibra de plata | |
Entresuela con absorción de impactos | |
Mocasines Occupationa | |
Tapón | |
Zapatos tipo mocasín ESD-Occupationa |