Learn More
Abeba™ Zapatos de seguridad ligeros de microfibra blanca ESD
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
Brand: Abeba™ 31133/43
Additional Details : CAS : 128651-50-3 Peso : 0.01000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
- Piel suave de color blanco
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3559)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones.
- Material reflectante
Specifications
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA | |
Cuero | |
Slip-resistant | |
31133 |
Blanco | |
43 | |
Polyurethane |