Learn More
DuPont™ Proshield™ 20 SFR
489.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21990" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21990" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
XXL
XXXL
Descripción
- Mono con propagación limitada de la llama con capucha de 3 piezas
- Estructura de polipropileno de SMS no tejido con propagación limitada de la llama
- Uniones cosidas externas en color naranja para diferenciación e identificación visual
- Cintura, cara, tobillos y muñecas elásticas
- Cremallera, solapa
- Blanco con costuras naranjas
- Antiestático y sin halógenos.
- Con certificación según el Reglamento (EU) 2016/425
- Prendas de protección química, categoría III, tipos 5 y 6
- EN 14116 índice 1 (propagación limitada de la llama), EN 1073-2 (protección contra la contaminación radioactiva)
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
Especificaciones
Tipo de producto | Mono con capucha |
Tamaño | XL |
Material | SMS ignífugo |
Color | Blanco |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Con capucha |
Hood Type | 3 paneles |
Tipo de tapón | Cremallera con solapa cubrecremalleras |