Learn More
Hirschmann™ Buretas automáticas de clase AS DURAN™, graduación blanca
Excelente para la dispensación automática de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Las buretas automáticas de clase AS Hirschmann™ con graduación blanca están disponibles en una amplia gama de capacidades para adaptarse a sus necesidades.
Marca:  Hirschmann™ 3550370
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Código de producto. 10517672
  • 460.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • De conformidad con Pellet
  • Vidrio ámbar
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Con graduación blanca
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
  • Llave de paso lateral con husillo de PTFE, con llave de paso intermedia
Especificaciones
Especificaciones
Marrón
500 mm
0,05 ml
Blanco
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Bureta de titulación automática
DIN EN ISO 385
25 ml
Vidrio
Frasco de almacenamiento de vidrio transparente de 2000 ml
Lateral
±0,03 ml
Clase AS