Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca con polipropileno blanco para frascos de vidrio y viales
Click to view available options
Acabado del cuello:
15-425
18-400
24-400
Para utilizar con (equipo):
Vial EPA de vidrio
Vial o frasco de vidrio
N.º por caja:
144 cajas
200 cajas
Descripción
- Disponible con diferentes revestimientos (PTFE/silicona, polietileno espumado, polivinilo, polietileno espumado con revestimiento de PTFE)
- Con opción de parte superior abierta o cerrada
Tapones con revestimiento de PTFE/silicona:
- Proporciona resistencia al calor
- Vidrio relleno
- Adecuado para muestras EPA
- Resistentes a productos químicos.
- Junta hermética
- Con barrera contra la humedad
- Buenos para ácidos suaves, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites y productos acuosos
- Resistentes a productos químicos.
- Proporciona propiedades de compresibilidad y sellado
- Buena opción para productos químicos de alta pureza, ácidos fuertes y disolventes
Especificaciones
Revestimiento del tapón | PTFE/silicona |
Para utilizar con (equipo) | Vial EPA de vidrio |
Color | Blanco |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 200 cajas |
Acabado del cuello | 24-400 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |