Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca con polipropileno blanco con revestimiento de silicona con exterior de PTFE unido para viales E-Z Ex-Traction™ Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Acabado del cuello:
13-425
15-425
22-400
24-400
N.º por caja:
100 cajas
1000 cajas
250 cajas
500 cajas
N.° por paquete:
100/caja
1000/caja
250/caja
500/caja
missing translation for 'unitSize'
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
Description
- Esterilizable en autoclave
Specifications
Specifications
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 250 cajas |
| N.° por paquete | 250/caja |
| Acabado del cuello | 13-425 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Para utilizar con (equipo) | Vial de 2 y 4 ml |
| Revestimiento del tapón | PTFE/silicona |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction