Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno y exterior de PTFE
151.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Acabado del cuello:
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
89-400
Material:
Polipropileno
N.º por caja:
144 cajas
48 cajas
72 cajas
Descripción
Excelente para muestras medioambientales, productos farmacéuticos y reactivos de diagnóstico
- El exterior de PTFE y revestimiento de espuma de polietileno ofrece resistencia química
- La espuma de polietileno proporciona propiedades de sellado y compresibilidad
- Buena opción para productos químicos de alta pureza, ácidos fuertes y disolventes
- Para su uso con viales o frascos de vidrio
- Polipropileno
- Tapón de rosca
- Blanco
Especificaciones
Revestimiento del tapón | PTFE/polietileno |
Para utilizar con (equipo) | Vial o frasco de vidrio |
Color | Blanco |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 72 cajas |
Acabado del cuello | 53-400 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |