Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ White Polypropylene Caps with Polyvinyl Liners
41.42 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Acabado del cuello:
22-400
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
89-400
N.º por caja:
144 cajas
48 cajas
72 cajas
Descripción
- El tapón de rosca de polipropileno blanco proporciona una superficie transparente para escribir en el tapón
- El revestimiento de polivinilo proporciona una excelente barrera contra la humedad
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Poli/vinilo |
Para utilizar con (equipo) | Frasco redondo |
Tipo de producto | Tapón de polipropileno |
Color | Blanco |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 72 cajas |
Acabado del cuello | 58-400 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |