Learn More
DWK Life Sciences Tapón con rosca con parte superior sólida V Vial™, transparente
Los fondos interiores cónicos se han diseñado para proporcionar drenaje descendente total y máxima recuperación de contenido mediante jeringa
Marca: DWK Life Sciences W986254NG
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Includes: Tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimiento de caucho 14B recubiertos con PTFE
Descripción
Los viales transparentes se han fabricado con vidrio de borosilicato Wheaton-33™ con bajo nivel de extraíbles
Especificaciones
PTFE/Caucho 14B | |
13 mm | |
1 ml | |
No | |
Rosca | |
Fenólico | |
44 mm | |
13-425 |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) | |
Ideal para el envío, envasado, almacenamiento, centrifugación y reacciones a pequeña escala | |
Cónico V | |
0,3 dr. | |
Tapón de rosca | |
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |