Learn More
DWK Life Sciences Tapón fenólico negro de rosca Wheaton™ con parte superior abierta
Tapones de rosca esterilizables en autoclave, sin revestimiento
Marca: DWK Life Sciences W240509
Detalles adicionales : Peso : 0.31500kg
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Los tapones con parte superior abierta permiten el acceso con jeringa
Especificaciones
Tapón de rosca sin revestimiento | |
N/D | |
Fenólico | |
Ampollas Vacule |
15-425 | |
Esterilizable en autoclave | |
Negro |