Learn More
DWK Life Sciences Septum para tapones con parte superior abierta
Se puede utilizar con tapones de rosca
Marca:  DWK Life Sciences W240587
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11531235
  • 271.00€ / paquete de 100
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para tapones con parte superior abierta
  • Esterilizable en autoclave
Especificación
Especificación
Yes
22mm
PTFE-faced silicone
3.8 kg
Sterile
Fenólico
Septum
Septum planos
PTFE/silicona, PTFE/silicona
Videos