Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Culture C-Tubes With Caps
Marca:  DWK Life Sciences 358607
Detalles adicionales : Peso : 2.90300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12471501
  • 30.39€ / paquete de 144
Fecha estimada de envío
11-06-2021
Descripción
Descripción
  • Autoclavable and reusable
  • Round-bottom design with screw on cap
  • Manufactured from borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I,Class B requirements
Especificaciones
Especificaciones
ASTM Type I, Class B, USP Type I
No
Cap
15-415
14 mL
16 mm
Borosilicate Glass
White
For slant or shake cultures
Styrene Butadiene Rubber
Autoclavable
Screw Cap
125 mm
Round