Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm E-Z Vial Convenience Pack With 11mm Crimp Finish And Clear Vial With Patch
Marca:  DWK Life Sciences W225174-0103
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12474921
  • 41.43€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
03-08-2021
Descripción
Descripción
  • Manufactured from certified clear Type I borosilicate glass
  • Writing patch
  • Vials are packaged 100 per shelf pack and 10 packs per case
  • 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
Especificaciones
Especificaciones
Red
12 mm
1.8 mL
Aluminum
Crimp Cap
100 Case
Clear
Borosilicate Glass
For chromatography
PTFE/Rubber
32 mm
11 mm