Learn More
DWK Life Sciences Frascos de PET Wheaton™, transparentes
Catalog Number 12492571
Click to view available options
120mL
  • El tereftalato de polietileno ofrece transparencia del vidrio con la seguridad del plástico
Buena barrera para el alcohol y los disolventes: no apto para ácidos y bases fuertes.
  • Boca estrecha ideal para líquidos
  • Esterilice con EtO y radiación gamma
  • Tapón de rosca de polipropileno blanco premontado con revestimiento de espuma de polietileno
  • Los tamaños de 22 ml y 45 ml tienen hombros en pendiente
  • El tamaño de 120 ml es de tipo cilíndrico redondo
Capacidad 120 ml, 4 oz.
Revestimiento del tapón Espuma de polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-410 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 41 mm
Altura (imperial) 4,72 in
Altura (métrico) 120 mm
Capacidad (métrico) 120 mL
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,61 in
Material PET
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 20-410
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Closure Included