missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Red Polypropylene Caps for Narrow-Mouth Containers

Catalog Number p-75605
Click to view available options
Acabado del cuello:
13-425
20-410
24-410
N.º por caja:
72/caja
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

For use with Wheaton leak-resistant narrow mouth bottles

  • Diseño a prueba de fugas
  • Esterilizable en autoclave

Para utilizar con (equipo) Frasco de boca estrecha resistente a fugas de Redi-pak™
Color Rojo
Material Polipropileno
N.º por caja 72/caja
Acabado del cuello 13-425
Certificaciones/conformidad ISO 9001
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'