Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Wheaton Dropping Bottles - Natural
Catalog Number p-2429806
Tapón de rosca hecho de polipropileno de grado de irradiación
  • Envasado en cajas de 100 o 1000
Tamaño del tapón 15-415 mm
Para utilizar con (equipo) Frasco cuentagotas de plástico
Tipo de producto Tapón de polipropileno
Color Natural
Material Polipropileno
N.º por caja 1000/caja
Certificaciones/conformidad ISO 9001