Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Wheaton Dropping Bottles - Gray
389.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Acabado del cuello:
13-425
15-425
20-410
8-425
N.º por caja:
100/caja
1000/caja
Descripción
- Envasado en cajas de 100 o 1000
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Frasco cuentagotas de plástico |
Tipo de producto | Frasco cuentagotas |
Color | Gris |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 1000/caja |
Acabado del cuello | 15-425 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |