Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Lab 45 Graduated Bottles
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Incluye:
Anillo de sellado interior con forma de cuña
Revestimiento de PTFE/silicona
Tapón sin anillo de sellado interior
Descripción
- Rosca de 45 mm
- Polipropileno
- Esterilizables en autoclave
- Sin septum
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Frasco graduado Lab 45 |
Color | Azul |
Incluye | Anillo de sellado interior con forma de cuña |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 12/caja |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |