Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Lab 45 Graduated Bottles
Replacement caps for Lab 45 media bottles
Marca:  DWK Life Sciences 240726-04
Detalles adicionales : Peso : 0.36290kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12468742
  • 28.54€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío
04-08-2021
Descripción
Descripción
  • 45mm screw thread
  • Polypropylene
  • Autoclavable
  • Linerless
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
Lab 45 graduated bottle
Wedge shaped inner sealing ring
12 Cs.
ISO 9001
Blue
Polypropylene