Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Natural Polypropylene Caps for Narrow-Mouth Containers
Catalog Number 12473851
40.66 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Acabado del cuello:
13-425
20-410
24-410
38-430
For use with Wheaton leak-resistant narrow mouth bottles
  • Diseño a prueba de fugas
  • Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Frasco de boca estrecha resistente a fugas de Redi-pak™
Color Natural
Material Polipropileno
N.º por caja 72/caja
Acabado del cuello 20-410
Certificaciones/conformidad ISO 9001