Learn More
DWK Life Sciences Matraces de agitación Magna-Flex™
Produzca cultivos de alto rendimiento, manteniendo una circulación uniforme mientras mantiene los microportadores en suspensión
Marca: DWK Life Sciences 356839
1042.71 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Matraces de vidrio de borosilicato
- Dos brazos laterales de gran tamaño con tapones de rosca
- El propulsor de vidrio con forma de perilla y de tipo flexible gira desde una posición fija por encima del nivel del líquido alrededor de una muesca en la base del matraz
- Graduados
- La clavija de acero inoxidable extraíble inmoviliza el propulsor durante la manipulación o decantación para evitar daños en las celdas o microportadores
- Los matraces y propulsores esterilizables en autoclave para determinados tamaños también se pueden pedir por separado
- EE. UU. N.º de patente 3,854,704
Especificaciones
4,5 cm | |
Vidrio de borosilicato | |
Autoclavable |
6 L | |
Matraz con propulsor | |
Sí |
Título del producto
DWK Life Sciences Matraces de agitación Magna-Flex™ > Matraz con propulsor; 6000 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido